Learn More
DWK Life Sciences Junta anular, para esmerilados esféricos pulidos (silicona + FEP)
Para el sellado de uniones de esmerilados esféricos pulidos de DURAN™ con altas exigencias con respecto a la resistencia química.
Marca:  DWK Life Sciences 286233508
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15887081
  • 337.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las juntas esmeriladas esféricas no lijadas DURAN™ solo se sellan mediante el anillo de sellado. Los anillos de silicona recubiertos con FEP se utilizan cuando se requiere una alta resistencia química.
  • Debido a las propiedades del material, se puede utilizar para trabajar con altas demandas de resistencia química del anillo de sellado.
  • Anillo de sellado de silicona y FEP
Especificaciones
Especificaciones
35 NS
Silicona, FEP
10/paq.
No
Sellado de juntas esmeriladas esféricas no lijadas