Learn More
DWK Life Sciences Junta anular, para esmerilados esféricos pulidos (silicona + FEP)
Para el sellado de uniones de esmerilados esféricos pulidos de DURAN™ con altas exigencias con respecto a la resistencia química.
181.00€ - 395.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No |
---|---|
Material | Silicona, FEP |
Para utilizar con (aplicación) | Sellado de juntas esmeriladas esféricas no lijadas |
Cantidad de embalaje | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15807091
|
DWK Life Sciences
286236402 |
64 NS |
395.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15857081
|
DWK Life Sciences
286231301 |
S 13 NS |
181.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15867081
|
DWK Life Sciences
286231901 |
19 NS |
214.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15877081
|
DWK Life Sciences
286232906 |
29 NS |
276.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15887081
|
DWK Life Sciences
286233508 |
35 NS |
337.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15897081
|
DWK Life Sciences
286234101 |
41 NS |
364.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La hermeticidad de las uniones de esmerilados esféricos pulidos de DURAN™ se consigue únicamente mediante el uso de la junta anular. Las juntas de silicona con revestimiento de FEP se utilizan en casos que requieren una alta resistencia química.- Debido a las propiedades del material, se puede utilizar para trabajos con altas exigencias con respecto a la resistencia química de la junta anular.
- Junta anular en silicona y FEP
Especificaciones
No | |
Silicona, FEP | |
Sellado de juntas esmeriladas esféricas no lijadas | |
10/paq. |