Learn More
DWK Life Sciences Junta anular, para esmerilados esféricos pulidos (silicona + FEP)
Para el sellado de uniones de esmerilados esféricos pulidos de DURAN™ con altas exigencias con respecto a la resistencia química.
Marca: DWK Life Sciences 286231901
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
Las juntas esmeriladas esféricas no lijadas DURAN™ solo se sellan mediante el anillo de sellado. Los anillos de silicona recubiertos con FEP se utilizan cuando se requiere una alta resistencia química.
- Debido a las propiedades del material, se puede utilizar para trabajar con altas demandas de resistencia química del anillo de sellado.
- Anillo de sellado de silicona y FEP
Especificaciones
19 NS | |
Silicona, FEP | |
10/paq. |
No | |
Sellado de juntas esmeriladas esféricas no lijadas |