Learn More
DWK Life Sciences Junta anular, para esmerilados esféricos pulidos (VITON)
Para el sellado de uniones de esmerilados esféricos pulidos de DURAN™, especialmente en aplicaciones de vacío.
Marca:  DWK Life Sciences 1155355
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15804498
  • 38.70€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las juntas esféricas sin juntas esmeriladas solo se sellan mediante el anillo de sellado. Los anillos de sellado VITON se utilizan en aplicaciones de vacío.
  • Debido a las propiedades del material, se puede utilizar para trabajar con altas demandas de resistencia química del anillo de sellado.
  • Anillo de sellado de VITON
Especificaciones
Especificaciones
Sellado de juntas esmeriladas esféricas no lijadas
10/Paq.
Viton
NS 13