Learn More
DWK Life Sciences Junta anular, para esmerilados esféricos pulidos (VITON)
Para el sellado de uniones de esmerilados esféricos pulidos de DURAN™, especialmente en aplicaciones de vacío.
38.70€ - 202.00€
Especificaciones
Material | Viton |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Sellado de juntas esmeriladas esféricas no lijadas |
Cantidad | 10/Paq. |
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15804498
|
DWK Life Sciences
1155355 |
NS 13 |
38.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15814498
|
DWK Life Sciences
1155356 |
NS 19 |
58.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15824498
|
DWK Life Sciences
1155357 |
NS 64 |
202.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15894488
|
DWK Life Sciences
1152556 |
NS 29 |
82.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La hermeticidad de las uniones de esmerilados esféricos pulidos se consigue únicamente mediante el uso de la junta anular. Las juntas anulares en VITON se utilizan en aplicaciones de vacío.- Debido a las propiedades del material, se puede utilizar para trabajos con altas exigencias con respecto a la resistencia química de la junta anular.
- Junta anular en VITON
Especificaciones
Viton | |
Sellado de juntas esmeriladas esféricas no lijadas | |
10/Paq. |