Learn More
3M™ Secure Click™ Media máscara facial reutilizable
La media máscara facial reutilizable Secure Click™ está diseñada con características inteligentes e intuitivas, además de ser sencilla, cómoda y fiable. Está disponible en tres tamaños, pequeña, mediana y grande, y todas incluyen un diafragma de comunicación opcional.
50.40€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AS/NZS 1716:2012
Tipo de conexión Secure Click™
Color Gris oscuro
Material Silicona, Nylon
Tipo de producto Respirador de media mascarilla facial
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
16456370
Ver documentos
3M™
7100172003
M
50.40€
cada uno
Fecha estimada de envío: 04-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16466370
Ver documentos
3M™
7100172004
L N/A N/A N/A
Descripción
Descripción
  • Mayor facilidad de respiración y comodidad proporcionadas por el primer sistema de cuádruple filtro de gases y vapores del mundo
  • Mecanismo de comprobación de sellado de un botón que ayuda a aumentar la confianza de que la media máscara está correctamente sellada en la cara
  • El diafragma de comunicación opcional está diseñado para facilitarle la comunicación durante el trabajo
  • Confianza de que los filtros o los cartuchos están instalados correctamente que brinda la nueva conexión Secure Click™
  • El diseño de la media máscara con pieza facial de perfil bajo ofrece un campo de visión amplio y compatibilidad con pantallas de soldadura o rectificado
Especificaciones
Especificaciones
AS/NZS 1716:2012
Gris oscuro
Respirador de media mascarilla facial
10/Cajas de cartón
Secure Click™
Silicona, Nylon
Without Speaking Diaphragm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
3M™ Secure Click™ Media máscara facial reutilizable