Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ 200
Las 3M™ SecureFit™ serie 200 son unas gafas de seguridad ligeras que cuentan con tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™. El diseño envolvente de nuestras gafas es seguro y cómodo. Están disponibles en varios tintes de lente.
Marca:  3M™ 7100194736
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17921030
  • 170.00€ / paquete de 20
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Para una comodidad ligera a un precio asequible, utilice las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 200.
  • Nuestras gafas de seguridad pesan solo 18 g y ofrecen un ajuste cómodo. Cuentan con la tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™, que permite que los puntos de contacto de las patillas se ajusten de forma natural al tamaño de la cabeza de cada persona.
  • Las patillas anchas y flexibles sobre las orejas brindan una protección lateral sólida y están diseñadas para usarlas en combinación con orejeras de protección. El diseño envolvente brinda al usuario un amplio campo de visión y ayuda a reducir el deslizamiento debido a los movimientos de la cabeza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Anti-fog, Scratch-resistant
Gafas de seguridad
Reusable
Plástico
Estándar
Clear
Plástico
Plástico
None