Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ 200
Las 3M™ SecureFit™ serie 200 son unas gafas de seguridad ligeras que cuentan con tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™. El diseño envolvente de nuestras gafas es seguro y cómodo. Están disponibles en varios tintes de lente.
170.00€ - 177.00€
Especificaciones
Revestimiento de lente | Anti-fog, Scratch-resistant |
---|---|
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Material | Plástico |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Plástico |
Código de producto | Marca | Tinción de lente | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tinción de lente | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17921030
|
3M™
7100194736 |
Clear |
170.00€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17941030
|
3M™
7100194737 |
Gray |
177.00€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17911030
|
3M™
7100194738 |
Amber |
177.00€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Para una comodidad ligera a un precio asequible, utilice las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 200.
- Nuestras gafas de seguridad pesan solo 18 g y ofrecen un ajuste cómodo. Cuentan con la tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™, que permite que los puntos de contacto de las patillas se ajusten de forma natural al tamaño de la cabeza de cada persona.
- Las patillas anchas y flexibles sobre las orejas brindan una protección lateral sólida y están diseñadas para usarlas en combinación con orejeras de protección. El diseño envolvente brinda al usuario un amplio campo de visión y ayuda a reducir el deslizamiento debido a los movimientos de la cabeza.
Especificaciones
Anti-fog, Scratch-resistant | |
Plástico | |
Plástico | |
None |
Gafas de seguridad | |
Reusable | |
Plástico | |
Estándar |