Learn More
3M™ Casco de seguridad SecureFit™ X5000, con ventilación, reflectante, CE
El casco de seguridad 3M™ SecureFit™ tiene seis configuraciones diferentes para ajustar la posición y un sistema de selección de correa para la barbilla de 4 puntos. Casco de seguridad ventilado y sin borde con sensor 3M™ UVicator™ que indica niveles dañinos de luz UV.
Marca: 3M™ 7100175097
386.56 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Protección para la cabeza segura y cómoda para trabajar a alturas y otros trabajos industriales peligrosos
- El sistema de suspensión incorpora la exclusiva tecnología patentada de difusión de presión 3M™
- El sistema de selección de correa de barbilla de 4 puntos exclusivo 3M permite al usuario cambiar entre las normas EN 12492 (cascos para montañistas) y EN 397 (cascos de seguridad industrial)
- La suspensión de trinquete de 6 puntos permite al usuario personalizar la altura y el ajuste gracias a los diversos niveles de ajuste vertical
- Pinza de hebilla magnética de serie
- Inspirado en los cascos de escalada con un diseño sin ala para despejar la visibilidad hacia arriba
- Las ranuras y las pinzas accesorias son compatibles con una gran variedad de protectores faciales 3M, orejeras y otros accesorios
- El disco del sensor 3M™ UVicator™ le indica cuándo el casco ha superado el nivel permitido de exposición a la radiación UV y es el momento de reemplazarlo
- Certificado según EN12492 o EN397 (según la configuración de la correa para la barbilla)
- Homologado para deformación lateral (LD)
- ABS estabilizado ante UV
Especificaciones
Rojo | |
ABS | |
Trinquete de difusión de presión de 6 puntos |
Construcción, silvicultura, petróleo y gas | |
Casco de seguridad | |
Sí |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.