Learn More
3M™ Casco de seguridad SecureFit™ X5000, con ventilación, reflectante, CE
El casco de seguridad 3M™ SecureFit™ tiene seis configuraciones diferentes para ajustar la posición y un sistema de selección de correa para la barbilla de 4 puntos. Casco de seguridad ventilado y sin borde con sensor 3M™ UVicator™ que indica niveles dañinos de luz UV.
590.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Construcción, silvicultura, petróleo y gas
Material ABS
Tipo de producto Casco de seguridad
Tipo de suspensión Trinquete de difusión de presión de 6 puntos
Ventilado/a
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
17375313
Ver documentos
3M™
7100175093
Blanco
590.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17385313
Ver documentos
3M™
7100175094
Amarillo
590.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17395313
Ver documentos
3M™
7100175095
Azul
590.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17305323
Ver documentos
3M™
7100175096
Verde
590.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17315323
missing translation for 'viewDocuments'
3M™
7100175097
Rojo
590.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Add to basket
17325323
missing translation for 'viewDocuments'
3M™
7100175098
Naranja
590.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Add to basket
17335323
missing translation for 'viewDocuments'
3M™
7100175099
Negro
590.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Add to basket
17345323
missing translation for 'viewDocuments'
3M™
7100175100
De color verde y de alta viscosidad
590.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • Protección para la cabeza segura y cómoda para trabajar a alturas y otros trabajos industriales peligrosos
  • El sistema de suspensión incorpora la exclusiva tecnología patentada de difusión de presión 3M™
  • El sistema de selección de correa de barbilla de 4 puntos exclusivo 3M permite al usuario cambiar entre las normas EN 12492 (cascos para montañistas) y EN 397 (cascos de seguridad industrial)
  • La suspensión de trinquete de 6 puntos permite al usuario personalizar la altura y el ajuste gracias a los diversos niveles de ajuste vertical
  • Pinza de hebilla magnética de serie
  • Inspirado en los cascos de escalada con un diseño sin ala para despejar la visibilidad hacia arriba
  • Las ranuras y las pinzas accesorias son compatibles con una gran variedad de protectores faciales 3M, orejeras y otros accesorios
  • El disco del sensor 3M™ UVicator™ le indica cuándo el casco ha superado el nivel permitido de exposición a la radiación UV y es el momento de reemplazarlo
  • Certificado según EN12492 o EN397 (según la configuración de la correa para la barbilla)
  • Homologado para deformación lateral (LD)
  • ABS estabilizado ante UV
Specifications
Specifications
Construcción, silvicultura, petróleo y gas
Casco de seguridad
ABS
Trinquete de difusión de presión de 6 puntos
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3M™ Casco de seguridad SecureFit™ X5000, con ventilación, reflectante, CE
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.