Learn More
3M™ Casco de protección, sin ventilación, CE
El casco de protección 3M™ SecureFit™ permite ajustar la posición y posee un arnés con trinquete de 4 puntos, muy fácil de usar, que cuenta con la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion. Nuestro casco de protección no tiene visera y posee un sensor 3M™ UVicator™ que indica los niveles perjudiciales de luz UV.
Marca: 3M™ 7100175602
194.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.61240kg
Descripción
- Protección para la cabeza segura y cómoda contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general
- El sistema de suspensión incorpora la exclusiva tecnología patentada de difusión de presión 3M™
- La suspensión de trinquete de 4 puntos permite al usuario personalizar la altura y el ajuste gracias a los diversos niveles de ajuste vertical
- Posicionamiento ajustable
- Inspirado en los cascos de escalada con un diseño sin ala para despejar la visibilidad hacia arriba
- Las ranuras y las pinzas accesorias son compatibles con una gran variedad de protectores faciales 3M, orejeras y otros accesorios
- El disco del sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuándo el casco ha superado el nivel permitido de exposición a la radiación UV y es el momento de reemplazarlo
- Indicador UV patentado que permite al usuario saber cuándo debe reemplazar el casco por exposición UV
- Homologado para deformación lateral (LD) y salpicaduras metálicas fundidas
- Homologado para deformación lateral y salpicaduras metálicas fundidas
- Aislamiento eléctrico frente a 1000 V CA y 440 V CA
- ABS estabilizado ante UV
Especificaciones
Verde | |
ABS | |
Trinquete de 4 puntos |
Construcción, silvicultura, petróleo y gas | |
Casco de seguridad | |
No |