Learn More
3M™ Casco de protección, sin ventilación, CE
El casco de protección 3M™ SecureFit™ permite ajustar la posición y posee un arnés con trinquete de 4 puntos, muy fácil de usar, que cuenta con la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion. Nuestro casco de protección no tiene visera y posee un sensor 3M™ UVicator™ que indica los niveles perjudiciales de luz UV.
278.00€ - 279.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Construcción, silvicultura, petróleo y gas |
---|---|
Material | ABS |
Tipo de producto | Casco de seguridad |
Tipo de suspensión | Trinquete de 4 puntos |
Ventilado/a | No |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17305343
|
3M™
7100175599 |
Blanco |
279.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17315343
|
3M™
7100175600 |
Amarillo |
279.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17325343
|
3M™
7100175601 |
Azul |
279.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17335343
|
3M™
7100175602 |
Verde |
279.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17345343
|
3M™
7100175603 |
Rojo |
279.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17355343
|
3M™
7100175604 |
Naranja |
278.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17365343
|
3M™
7100175605 |
Negro |
279.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17375343
|
3M™
7100175606 |
De color verde y de alta viscosidad |
279.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Protección para la cabeza cómoda y segura contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general
- Arnés con la exclusiva tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion
- Arnés con trinquete de 4 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste con diferentes niveles de ajuste vertical
- Posición ajustable
- Inspirado en los cascos de alpinismo, con un diseño sin visera para ofrecer una visión clara hacia arriba
- Los clips y las ranuras para accesorios son compatibles con una amplia variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios de 3M
- El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo
- Indicador de rayos UV patentado que informa al usuario de cuándo debe sustituir el casco debido a la exposición a los rayos UV
- Aprobado para la deformación lateral (DL) y salpicaduras de metal fundido
- Aprobado para la deformación lateral y salpicaduras de metal fundido
- Aislamiento eléctrico frente a 1000 Vac y 440 Vac
- ABS estabilizado para UV
Especificaciones
Construcción, silvicultura, petróleo y gas | |
Casco de seguridad | |
No |
ABS | |
Trinquete de 4 puntos |