Learn More
3M™ Casco de protección, con ventilación, CE
El casco de protección 3M™ SecureFit™ permite ajustar la posición y posee un sistema de arnés con ruleta de 4 puntos, muy fácil de usar, que cuenta con la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion. Nuestro casco de protección sin visera tiene un sensor 3M™ UVicator™ que avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo.
Marca:  3M™ 7100175597
208.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.64960kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17385333
  • 298.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protección para la cabeza segura y cómoda contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general
  • El sistema de suspensión incorpora la exclusiva tecnología patentada de difusión de presión 3M™
  • La suspensión de trinquete de 4 puntos permite al usuario personalizar la altura y el ajuste gracias a los diversos niveles de ajuste vertical
  • Los orificios de ventilación permiten que el aire fluya a través del casco
  • Los orificios de ventilación opcionales permiten que el aire fluya a través del casco
  • Inspirado en los cascos de escalada con un diseño sin ala para despejar la visibilidad hacia arriba
  • El disco del sensor 3M™ UVicator™ le indica cuándo el casco ha superado el nivel permitido de exposición a la radiación UV y es el momento de reemplazarlo
  • Se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz
  • También se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz
  • Homologado para deformación lateral (LD)
  • Homologado para deformación lateral
Especificaciones
Especificaciones
Negro
ABS
Trinquete de 4 puntos
Construcción, silvicultura, petróleo y gas
Casco de seguridad