Learn More
3M™ Casco de protección, con ventilación, CE
El casco de protección 3M™ SecureFit™ permite ajustar la posición y posee un sistema de arnés con ruleta de 4 puntos, muy fácil de usar, que cuenta con la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion. Nuestro casco de protección sin visera tiene un sensor 3M™ UVicator™ que avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo.
297.00€ - 298.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Construcción, silvicultura, petróleo y gas |
---|---|
Material | ABS |
Tipo de producto | Casco de seguridad |
Tipo de suspensión | Trinquete de 4 puntos |
Ventilado/a | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17335333
|
3M™
7100175592 |
Amarillo |
298.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17345333
|
3M™
7100175593 |
Azul |
298.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17355333
|
3M™
7100175594 |
Verde |
298.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17365333
|
3M™
7100175595 |
Rojo |
298.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17375333
|
3M™
7100175596 |
Naranja |
297.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17385333
|
3M™
7100175597 |
Negro |
298.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17395333
|
3M™
7100175598 |
De color verde y de alta viscosidad |
298.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Protección para la cabeza cómoda y segura contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general
- Arnés con la exclusiva tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion
- Arnés con trinquete de 4 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste con diferentes niveles de ajuste vertical
- Los conductos de ventilación permiten el flujo de aire a través del casco
- Los conductos de ventilación opcionales permiten el flujo de aire a través del casco
- Inspirado en los cascos de alpinismo, con un diseño sin visera para ofrecer una visión clara hacia arriba
- El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo
- Se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ al casco para que sea más visible en condiciones de poca luz
- También se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ al casco para que sea más visible en condiciones de poca luz
- Aprobado para la deformación lateral (DL)
- Aprobado para la deformación lateral
Especificaciones
Construcción, silvicultura, petróleo y gas | |
Casco de seguridad | |
Sí |
ABS | |
Trinquete de 4 puntos |