Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado
El vinilo autolaminado (B-427) es un material excelente para la identificación de cables. Es un material con buena transparencia y adaptabilidad y es autoextinguible.
Marca: Brady™ 173824
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se proporcionan en un formato autolaminado con una zona imprimible naranja y una zona sobrelaminada traslúcida que protege el texto
- El duradero adhesivo acrílico permanente tiene una resistencia excelente al agua y al aceite
- Aprobado por UL
- Temperatura de servicio de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)
Especificaciones
Not Autoclavable | |
M6-31-427-OR | |
None | |
Mate | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
250 etiquetas | |
-94°F to +158°F | |
0.004 in. | |
1.5 x 1 in. | |
1 in | |
1 in | |
0.5 in. | |
12.7 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
Permanent Acrylic | |
Orange, Clear | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables | |
No | |
Rectángulo | |
De -70 °C a +70 °C | |
0.102 mm | |
1,5 in | |
25.4 mm | |
25.4 mm | |
38.1 mm |