Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado
El vinilo autolaminado (B-427) es un material excelente para la identificación de cables. Es un material con buena transparencia y adaptabilidad y es autoextinguible.
50.05€ - 89.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | Orange, Clear |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Altura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Altura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17831549
|
Brady™
173739 |
1 x 1 pulg | 25.4 mm | Square |
65.25€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17861549
|
Brady™
173785 |
1.5 x 0.25 in. | 38.1 mm | Rectángulo |
81.75€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17861709
|
Brady™
173798 |
1.5 x 0.5 in. | 38.1 mm | Rectángulo |
89.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17841439
|
Brady™
173812 |
1.5 x 0.75 in. | 38.1 mm | Rectángulo |
63.25€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17871689
|
Brady™
173824 |
1.5 x 1 in. | 38.1 mm | Rectángulo |
84.00€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17871649
|
Brady™
173836 |
1.5 x 1.5 in. | 38.1 mm | Square |
86.35€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17831409
|
Brady™
173752 |
2.5 x 1 in. | 63.5 mm | Rectángulo |
50.05€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17821439
|
Brady™
173763 |
4 x 1 in. | 101.6 mm | Rectángulo |
59.80€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17881609
|
Brady™
173848 |
4 x 1.5 in. | 101.6 mm | Rectángulo |
80.90€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17821659
|
Brady™
173856 |
6 x 1.5 in. | 152.4 mm | Rectángulo |
67.05€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Se proporcionan en un formato autolaminado con una zona imprimible naranja y una zona sobrelaminada traslúcida que protege el texto
- El duradero adhesivo acrílico permanente tiene una resistencia excelente al agua y al aceite
- Aprobado por UL
- Temperatura de servicio de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Orange, Clear | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables | |
No | |
De -70 °C a +70 °C | |
0.102 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Mate | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
-94°F to +158°F | |
0.004 in. |