Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado
El vinilo autolaminado (B-427) es un material excelente para la identificación de cables. Es un material con buena transparencia y adaptabilidad y es autoextinguible.
Marque:  Brady™ 174181
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17878214
  • 76.95€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • El vinilo autolaminado (B-427) es un material excelente para la identificación de cables. Es un material con buena transparencia y adaptabilidad y es autoextinguible.
  • Se proporcionan en un formato autolaminado con una zona imprimible amarilla y una zona sobrelaminada traslúcida que protege el texto
  • El duradero adhesivo acrílico permanente tiene una resistencia excelente al agua y al aceite
  • Aprobado por UL
  • Temperatura de servicio de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Spécification
Spécification
Not Autoclavable
M6-11-427-YL
None
Mate
Vinyl
Thermal Transfer
No estéril
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
500 etiquetas
-94°F to +158°F
0.004 in.
0.75 x 0.5 in.
0,5 in
0.5 in.
0,375 in
9.53 mm
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Permanent Acrylic
Yellow, Clear
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables
No
Rectángulo
De -70 °C a +70 °C
0.102 mm
0,75 in
12.7 mm
12.7 mm
19.05 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis