Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado
El vinilo autolaminado (B-427) es un material excelente para la identificación de cables. Es un material con buena transparencia y adaptabilidad y es autoextinguible.
50.05€ - 94.75€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | Yellow, Clear |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17818734
|
Brady™
174572 |
1 x 1 pulg | M710, BMP71 | 25.4 mm | Square |
70.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17841419
|
Brady™
173692 |
0.75 x 0.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 19.05 mm | Rectángulo |
63.95€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17878214
|
Brady™
174181 |
0.75 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 19.05 mm | Rectángulo |
76.95€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17898914
|
Brady™
174605 |
1.5 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm | Square |
90.10€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17838904
|
Brady™
173344 |
1.5 x 1 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm | Rectángulo |
87.70€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17841479
|
Brady™
173788 |
1.5 x 0.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm | Rectángulo |
81.75€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17831569
|
Brady™
173801 |
1.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm | Rectángulo |
89.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17881349
|
Brady™
173815 |
1.5 x 0.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm | Rectángulo |
66.45€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17858774
|
Brady™
174276 |
1.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm | Rectángulo |
94.75€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17891529
|
Brady™
173839 |
1.5 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm | Square |
86.35€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17841629
|
Brady™
173727 |
1 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectángulo |
72.60€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17871349
|
Brady™
173734 |
1 x 0.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectángulo |
59.35€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17801549
|
Brady™
173742 |
1 x 1 pulg | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Square |
65.25€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17801389
|
Brady™
173755 |
2.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 63.5 mm | Rectángulo |
50.05€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17838784
|
Brady™
174574 |
2.5 x 1 in. | M710, BMP71 | 63.5 mm | Rectángulo |
52.20€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17821549
|
Brady™
173766 |
4 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 101.6 mm | Rectángulo |
59.80€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17828434
|
Brady™
174286 |
4 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 101.6 mm | Rectángulo |
91.20€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17811359
|
Brady™
173859 |
6 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 152.4 mm | Rectángulo |
67.05€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17849084
|
Brady™
173334 |
4 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 101.6 mm | Rectángulo |
84.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Se proporcionan en un formato autolaminado con una zona imprimible amarilla y una zona sobrelaminada traslúcida que protege el texto
- El duradero adhesivo acrílico permanente tiene una resistencia excelente al agua y al aceite
- Aprobado por UL
- Temperatura de servicio de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Yellow, Clear | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables | |
-94°F to +158°F | |
0.004 in. |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Mate | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
No | |
De -70 °C a +70 °C | |
0.102 mm |