Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marca:  Keystone Cleanroom Products BGT2A2044SS
Detalles adicionales : Peso : 12.25070kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17798077
  • 3430.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
24,7 L
Sellado automático
Sí
Equipos y componentes farmacéuticos
Tyvek
Sí
Hasta 125 °C
44 in
20 in
836 oz
Certificado de conformidad
Blanco
Esterilización por vapor
Indicador de esterilización por vapor
No estéril
Hasta 250 °F
5,30 mil
111,8 cm
50,8 cm