Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
2510.00€ - 5590.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad |
Tipo de tapón | Sellado automático |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17758067
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2020SS |
20 in | 20 in |
2510.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17788067
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2024SS |
20 in | 24 in |
3210.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17718077
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2030SS |
20 in | 30 in |
3210.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17738077
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2032SS |
20 in | 32 in |
3220.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17758077
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2036SS |
20 in | 36 in |
3240.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17778077
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2040SS |
20 in | 40 in |
3305.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17798077
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2044SS |
20 in | 44 in |
3430.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17718087
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2046SS |
20 in | 46 in |
3490.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17738087
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2048SS |
20 in | 48 in |
3620.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17758087
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2224SS |
22 in | 24 in |
2545.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17798087
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2430SS |
24 in | 30 in |
3270.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17738097
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2436SS |
24 in | 36 in |
3685.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17758097
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2440SS |
24 in | 40 in |
4055.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17798097
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2448SS |
24 in | 48 in |
4400.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17708107
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2452SS |
24 in | 52 in |
5470.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17728107
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2462SS |
24 in | 62 in |
5590.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Designed for steam sterilization
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance sent with shipment
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sellado automático | |
Sí | |
Equipos y componentes farmacéuticos | |
Tyvek | |
Sí | |
Hasta 125 °C |
Certificado de conformidad | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Indicador de esterilización por vapor | |
No estéril | |
Hasta 250 °F | |
5,30 mil |