Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A2430SS
Detalles adicionales : Peso : 10.88990kg
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Indicador de vapor integrado
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
19,6 L | |
Sellado automático | |
Sí | |
Equipos y componentes farmacéuticos | |
Tyvek | |
Sí | |
Hasta 125 °C | |
30 in | |
24 in |
662 oz | |
Certificado de conformidad | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Indicador de esterilización por vapor | |
No estéril | |
Hasta 250 °F | |
5,30 mil | |
76,2 cm | |
61 cm |