Learn More
Steris™ Sobres de esterilización de sellado automático
Ofrece un eficaz medio de esterilización, manipulación segura y almacenamiento de artículos hasta que se utilizan. Los sobres para esterilización de sellado automático Steris Corporation™ cuentan con el marcado CE para vapor y gas de OE.
44.80€ - 121.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Esterilizadores por OE en gas y vapor |
Cantidad | 200/paq. |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15448782
|
Steris™
NWKP2035 |
200 x 350mm |
121.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15428782
|
Steris™
NWKP0927 |
90 x 270mm |
44.80€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Las bolsas de sellado automático eliminan la necesidad de dispositivos de sellado
- Excelente fuerza adhesiva resistente a la exposición al vapor
- Tintas indicadoras a base de agua no tóxicas
- Solapa perforada para facilitar el cierre
Especificaciones
Marcado CE | |
Esterilizadores por OE en gas y vapor | |
200/paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Steris™ Sobres de esterilización de sellado automático