Learn More
ITS Thorsten Betzel™ Tiras semicuantitativas
Marca:  ITS Thorsten Betzel™ 481027
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11762947
  • 23.25€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Cloruro/0-50-100-250-500 ppm
Frasco
50 tiras
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
ITS Thorsten Betzel™ Tiras semicuantitativas > Cloruro: 0, 50, 100, 250, 500 ppm