Learn More
Cole-Parmer™ Sensidyne™ 800885-111-2301 GilAir™ 5 Sampling Pump Kit
Ensure accuracy in high flow ranges with pumps featuring automated constant flow control. Cole-Parmer™ Sensidyne™ GilAir™ 5 Sampling Pump Kit includes pump, air boss (bag fill adapter), tubing, tool kit, rechargeable NiCd battery; 230VAC charger; and filter cassette holder.
Marca:  Cole-Parmer™ 8627687
Encompass_Preferred
Código de producto. 11919928
  • 1788.68€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • EMI/FRI protection prevents interference from plant operations
  • See-through inlet filter housing protects pumps from dirt and debris while allowing easy inspection
  • GilAir 5 is a double-diaphragm pump with a larger capacity battery to handle higher flow rates
  • Clock features run and hold functions
Especificaciones
Especificaciones
Pump, Air Boss (Bag Fill Adapter), Tubing, Tool Kit, Rechargeable NiCd Battery, 230 VAC Charger, Filter Cassette Holder
230 VAC
5.08 cm
0.75 to 3 L/min. (low-flow range: 1 to 500 mL/min.)
10.16 cm
9.32 cm
0 to +40°C
UL (class I, groups A, B, C, D; class II, groups E, F, G; Class III, div 1); CENELEC
2 in.
Air Sampling Pump
4 in.
3043/64 in.
32° to 113°C
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Cole-Parmer™ Sensidyne™ 800885-111-2301 GilAir™ 5 Sampling Pump Kit