Learn More
Thermo Scientific™ Rotores basculantes HAEMAFLEX ™ 12/16
Maximice el total de bolsas de sangre por centrifugación con la exclusiva capacidad de 16 bolsas de sangre de 500 ml de los rotores Thermo Scientific HAEMAFlex 12/16 para las nuevas centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific.
Marca: Thermo Scientific™ 75003882
Descripción
Para necesidades de procesamiento de sangre altas, dispone del rotor basculante Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12 que ofrece una capacidad de 12 bolsas de 500 ml; o bien, amplíe la capacidad de su centrífuga a 16 bolsas de sangre de 500 ml con el rotor Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 16 y las mismas opciones de cestillo.
Los rotores HAEMFlex 12 y 16 se pueden equipar con adaptadores para hacer girar los tubos de extracción de sangre más comunes, tubos cónicos y placas, utilizando cestillos ovalados (750003964).
Procesamiento de muestras de alto rendimiento con la flexibilidad de satisfacer sus necesidades actuales y futuras con 12 ó 16 bolsas de sangre de 500ml (12 ó 16 de 1000 ml), disponibles con las mismas opciones de cestillo.Estos rotores con protección contra viento incorporan la tecnología Thermo Scientific™ Eco-Spin™, que proporciona un ahorro de energía de hasta un 60 %, basado en una evaluación de ingeniería de diseños con protección contra viento y sin protección contra viento del mismo cuerpo del rotor.
Compatible con las funciones Thermo Scientific™ Auto-Lid™ y Auto-ID™, lo que permite la apertura, el almacenamiento y la identificación instantáneas de la tapa del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras.
También están disponibles cestillos de rotor con recubrimiento de níquel Thermo Scientific™ Dura-Coat™, que proporcionan protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas que, de lo contrario, podrían debilitar la integridad estructural de un cestillo de rotor metálico.
Especificaciones
Rotor basculante HAEMAFlex 16 | |
Rotor basculante | |
5.374 x g | |
Centrífugas Thermo Scientific Cryofuge 8 y 16 y Sorvall BP 8 y 16 |
Cuerpo del rotor de acero inoxidable, parabrisas y cestillo de aluminio y frasco de polipropileno | |
Bolsas de sangre de 16 x 500 ml (16 x 1000 ml), tubos de sangre de 416 x 5/7 ml (se necesitan cestillos ovalados 75003964) | |
3.900 rpm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31