Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano blanco Sensilite™ serie 48-100
Diseñados para aplicaciones ligeras que requieren buenos niveles de comodidad y resistencia a la abrasión.
Marca:  Ansell™ 48100080
26.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12600922
  • 38.00€ / 12 pares
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Guantes industriales
  • Resistencia a la abrasión para prolongar la vida útil
  • El revestimiento y recubrimiento finos ofrecen una gran flexibilidad y destreza
  • Sensilite 48-100 ofrece una sensibilidad al tacto extrema cuando la precisión es importante
  • Color blanco para garantizar la calidad del proceso y evitar la contaminación cruzada
  • Comodidad y protección para aplicaciones ligeras
  • Ofrece manipulación precisa de objetos pequeños en entornos de trabajo secos o ligeramente grasientos
  • Proporciona mayor seguridad, destreza y durabilidad
Aplicaciones:
  • Montaje y desmontaje de equipos
  • Montaje de chasis, corte de cuerpos
  • Reparación y mantenimiento de equipos
  • Carga y descarga de cajas o piezas ásperas
  • Recogida de piezas y accesorios
  • Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Poliuretano
Nailon
Guantes de peso ligero
48-100
Nailon
12 pares
48-100
Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4131
Poliuretano
8
Tejido
Palma recubierta
Resistencia a la abrasión
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano blanco Sensilite™ serie 48-100 > Tamaño: 8