Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano blanco Sensilite™ serie 48-100
Diseñados para aplicaciones ligeras que requieren buenos niveles de comodidad y resistencia a la abrasión.
38.00€
Especificaciones
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4131
Material del manguito Nailon
Coating Material Poliuretano
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12660912
Ver documentos
Ansell™
48100100
10
38.00€
12 pares
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12670912
Ver documentos
Ansell™
48100110
11
38.00€
12 pares
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12680912
Ver documentos
Ansell™
48100060
6
38.00€
12 pares
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12690912
Ver documentos
Ansell™
48100070
7
38.00€
12 pares
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
12600922
Ver documentos
Ansell™
48100080
8
38.00€
12 pares
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12610922
Ver documentos
Ansell™
48100090
9
38.00€
12 pares
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guantes industriales
  • Resistencia a la abrasión para prolongar la vida útil
  • El revestimiento y recubrimiento finos ofrecen una gran flexibilidad y destreza
  • Sensilite 48-100 ofrece una sensibilidad al tacto extrema cuando la precisión es importante
  • Color blanco para garantizar la calidad del proceso y evitar la contaminación cruzada
  • Comodidad y protección para aplicaciones ligeras
  • Ofrece manipulación precisa de objetos pequeños en entornos de trabajo secos o ligeramente grasientos
  • Proporciona mayor seguridad, destreza y durabilidad
Aplicaciones:
  • Montaje y desmontaje de equipos
  • Montaje de chasis, corte de cuerpos
  • Reparación y mantenimiento de equipos
  • Carga y descarga de cajas o piezas ásperas
  • Recogida de piezas y accesorios
  • Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Especificaciones
Especificaciones
Poliuretano
Nailon
Guantes de peso ligero
Tejido
Palma recubierta
Resistencia a la abrasión
Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4131
Poliuretano
48-100
Nailon
12 pares
48-100
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano blanco Sensilite™ serie 48-100