Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano blanco Sensilite™ serie 48-100
Diseñados para aplicaciones ligeras que requieren buenos niveles de comodidad y resistencia a la abrasión.
Marca: Ansell™ 48100060
26.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Guantes industriales
- Resistencia a la abrasión para prolongar la vida útil
- El revestimiento y recubrimiento finos ofrecen una gran flexibilidad y destreza
- Sensilite 48-100 ofrece una sensibilidad al tacto extrema cuando la precisión es importante
- Color blanco para garantizar la calidad del proceso y evitar la contaminación cruzada
- Comodidad y protección para aplicaciones ligeras
- Ofrece manipulación precisa de objetos pequeños en entornos de trabajo secos o ligeramente grasientos
- Proporciona mayor seguridad, destreza y durabilidad
Aplicaciones:
- Montaje y desmontaje de equipos
- Montaje de chasis, corte de cuerpos
- Reparación y mantenimiento de equipos
- Carga y descarga de cajas o piezas ásperas
- Recogida de piezas y accesorios
- Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Especificaciones
Poliuretano | |
Nailon | |
Guantes de peso ligero | |
48-100 | |
Nailon | |
12 pares | |
48-100 |
Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4131 | |
Poliuretano | |
6 | |
Tejido | |
Palma recubierta | |
Resistencia a la abrasión |
Título del producto
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano blanco Sensilite™ serie 48-100 > Tamaño 6
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido