Learn More
Thermo Scientific™ Placa MIC de gramnegativos Sensititre™
Utilice los antimicrobianos más modernos, incluidos doripenem y tigeciclina, para obtener resultados precisos y económicos con las placas MIC de gramnegativos Thermo Scientific™ Sensititre™.
Marca:  Thermo Scientific™ YGN2F
333.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15334869
  • 393.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 20-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice los antimicrobianos más modernos, incluidos doripenem y tigeciclina, para obtener resultados precisos y económicos con las placas MIC de gramnegativos Thermo Scientific™ Sensititre™.
Utilice los antimicrobianos más modernos, incluidos doripenem y tigeciclina, para obtener resultados exactos y económicos con las placas MIC de gramnegativos Sensititre.
  • El formato de múltiples pocillos disminuye el coste por prueba 
  • Están disponibles las opciones de lectura automatizada, semiautomatizada o manual para ofrecer una mayor flexibilidad.
  • La vida útil ampliada y el almacenamiento a temperatura ambiente simplifican el control de inventario.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
H2O (n.º de referencia T3339)
Varios
Placa MIC de gramnegativos Sensititre
Placa de gramnegativos
MIC, Punto de rotura
35 °C O2
1
Caja
Lectura automática o manual
50 μl
Diverso
MHB (n.° de referencia T3462)
Diverso
Bacterias gramnegativas
Organismos gramnegativos: «Enterobacteriaceae», «Non-Enterobacteriaceae», Proteus sp.
18 h
10
10/paq.
Para Enterobacteriaceae y no Enterobacteriaceae: 10 μl, 30 μl* (*Ayuda para la detección de los mecanismos de resistencia de los organismos gramnegativos; consulte el prospecto). Para Proteus sp.: 1 μl