Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtros magnéticos de embudo Sentino™
Magnetic funnels designed for use with our Sentino pump.
Brand: Cytiva (formerly Pall Lab) 4273
Additional Details : Peso : 0.39900kg
Description
- El sello magnético exclusivo permite una sencilla filtración de líquidos con una sola mano con membranas compatibles
- No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Specifications
47 mm | |
Polifenilsulfona | |
9,6 cm2 |
300 mL | |
Esterilizable en autoclave | |
No estéril |