Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtros magnéticos de embudo Sentino™
Magnetic funnels designed for use with our Sentino pump.
273.00€ - 376.00€
Especificaciones
Material | Polifenilsulfona |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Tipo de producto | No estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17174291
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4273 |
300 mL |
325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17164291
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4271 |
150 mL |
273.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17184291
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4277 |
500 mL |
376.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Unique magnetic seal allows easy, one-handed vacuum filtration of liquids with compatible membranes
- Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Especificaciones
Polifenilsulfona | |
Esterilizable en autoclave | |
No estéril |