Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtros magnéticos de embudo Sentino™
Magnetic funnels designed for use with our Sentino pump.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4277
Detalles adicionales : Peso : 0.45410kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17184291
  • 376.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El sello magnético exclusivo permite una sencilla filtración de líquidos con una sola mano con membranas compatibles
  • No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
500 mL
Esterilizable en autoclave
No estéril
Polifenilsulfona
13,1 cm2