Learn More
Cytiva Medios de filtración de gel de agarosa Sepharose™
Choose from a wide range of bead-formed agarose-based gel filtration media. Cytiva Life Sciences™ Sepharose Agarose Gel Filtration Media shows good separation over a wide molecular weight range.
Marca:  Cytiva 17-0120-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10605355
  • 1020.00€ / 1 litro
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Soluciones de la Farmacopea Europea
  • Reactivos y soluciones estándar mencionadas en los capítulos 2 y 4 de la actual Farmacopea farmacopea
  • Todos los productos están y probados en conformidad con la Farmacopea farmacopea
  • Se suministra con certificados de análisis
  • El número de lote y la fecha de caducidad se indican en todas las etiquetas del producto
Información de órdenes
Se suministran en recipientes de plástico de 1 l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 l
45-165 μm
Gránulo sólido
Permite la caracterización o limpieza de muestras con componentes de diverso peso molecular
10 cm
De 4 a 9
4 a 30 °C, etanol al 20 %
<11,5 cm/h
Sepharose Agarose Gel Filtration Media
5 cm
3,94 in
70-140 cm/h, caída de presión cm H2O/altura del lecho=15, altura del lecho 10 cm, columna 5 cm DI
Agarosa al 4 %
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • sepharose 4B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol