Learn More
Cytiva Medios de filtración de gel de agarosa Sepharose™
Choose from a wide range of bead-formed agarose-based gel filtration media. Cytiva Life Sciences™ Sepharose Agarose Gel Filtration Media shows good separation over a wide molecular weight range.
844.36€ - 1059.00€
Especificaciones
Cantidad | 1 l |
---|---|
Tipo de producto | Sepharose Agarose Gel Filtration Media |
Formato | Gránulo sólido |
Para utilizar con (aplicación) | Permite la caracterización o limpieza de muestras con componentes de diverso peso molecular |
Código de producto | Marca | Caudal | Tamaño de partículas | Intervalo de pH | Tipo de soporte | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Tamaño de partículas | Intervalo de pH | Tipo de soporte | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10004634
|
Cytiva
17015001 |
<26 cm/h | 45-165 μm | De 3 a 13 | Agarosa al 2 % |
1059.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10217754
|
Cytiva
17-0140-01 |
<15 cm/h | 60-200 μm | De 3 a 13 | Agarosa al 2 % |
955.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10605355
|
Cytiva
17-0120-01 |
<11,5 cm/h | 45-165 μm | De 4 a 9 | Agarosa al 4 % |
991.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10359864
|
Cytiva
17-0130-01 |
<10 cm/hr. | 60-200 μm | 4 to 9 | 2% Agarose | N/A | |||
10702627
|
Cytiva
17-0160-01 |
<30 cm/h | 45-165 μm | De 3 a 12 | Agarosa al 6 % |
1059.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10695345
|
Cytiva
17-0110-01 |
<14 cm/h | 45-165 μm | De 4 a 9 | Agarosa al 6 % |
991.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Soluciones de la Farmacopea Europea
- Reactivos y soluciones estándar mencionadas en los capítulos 2 y 4 de la actual Farmacopea farmacopea
- Todos los productos están y probados en conformidad con la Farmacopea farmacopea
- Se suministra con certificados de análisis
- El número de lote y la fecha de caducidad se indican en todas las etiquetas del producto
Información de órdenes
Se suministran en recipientes de plástico de 1 l.
Especificaciones
1 l | |
Sepharose Agarose Gel Filtration Media | |
Gránulo sólido | |
Permite la caracterización o limpieza de muestras con componentes de diverso peso molecular |