Learn More
Cytiva Medios de filtración de gel de agarosa Sepharose™
Choose from a wide range of bead-formed agarose-based gel filtration media. Cytiva Life Sciences™ Sepharose Agarose Gel Filtration Media shows good separation over a wide molecular weight range.
Marca: Cytiva 17-0160-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Soluciones de la Farmacopea Europea
- Reactivos y soluciones estándar mencionadas en los capítulos 2 y 4 de la actual Farmacopea farmacopea
- Todos los productos están y probados en conformidad con la Farmacopea farmacopea
- Se suministra con certificados de análisis
- El número de lote y la fecha de caducidad se indican en todas las etiquetas del producto
Información de órdenes
Se suministran en recipientes de plástico de 1 l.
Especificaciones
1 l | |
45-165 μm | |
Gránulo sólido | |
Permite la caracterización o limpieza de muestras con componentes de diverso peso molecular | |
10 cm | |
Agarosa al 6 % |
<30 cm/h | |
Sepharose Agarose Gel Filtration Media | |
5 cm | |
3,94 in | |
De 3 a 12 | |
4 a 30 °C, etanol al 20 % |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- sepharose CL-6B
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol