Learn More
Fisherbrand™ Septo para tapones de rosca de PP de 18 mm
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
Marca:  Fisherbrand™ 16 02 0659
470.25 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24163" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11767607
  • 495.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Septos de 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Septos
16 mm
1000
Rojo, Blanca
PTFE, Silicona
1,3 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Septo para tapones de rosca de PP de 18 mm > Silicona/PTFE blanco/rojo, 1,3 mm de grosor, 45° shore A