Descripción
- Septos de 17 mm
Especificaciones
Septos | |
17 mm | |
1000 | |
Septos |
Gris, Rojo | |
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1,6 mm | |
Tapón de rosca de precisión universal magnético |
Título del producto
Fisherbrand™ Septo para tapón de rosca de precisión universal magnético > Butilo/PTFE rojo/gris, 1,6 mm de grosor, 55° shore A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido