Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ 8 Flex Dx Genetic Analyzers
The Applied Biosystems SeqStudio 8 Flex Dx Genetic Analyzer offers design improvements and technological advances to the capillary electrophoresis (CE) workflow.
206200.00€
Especificaciones
Capacidad 4 Plates (96-well) in IVD Mode
Capillary Length 50 cm
Para utilizar con (aplicación) Sanger Sequencing, Fragment Analysis
Para utilizar con (equipo) Thermal Cyclers
Number of Capillaries 8 Capillaries
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Ordenador externo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Ordenador externo Precio Cantidad y disponibilidad  
30274983
Ver documentos
Applied Biosystems™
A50534
Not Included
206200.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
4 Plates (96-well) in IVD Mode
Sanger Sequencing, Fragment Analysis
8 Capillaries
≥850 bp (Using run module StdSeq50_POP7)
Genetic Analyzer
70 x 67.5 x 86.5 cm (27.6 x 26.6 x 34.1 in.)
100/240 V
50 cm
Thermal Cyclers
SeqStudio Flex
≥368 samples in 23 hr. (Using run module ShortReadSeq50_POP7)
Filtered
115 kg (253.5 lb.)
Documentos
Product Certifications
For In Vitro Diagnostic Use. Not available in all countries or regions.
Título del producto
Applied Biosystems™ SeqStudio™ 8 Flex Dx Genetic Analyzers