Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ 8 Flex Dx Genetic Analyzers
The Applied Biosystems SeqStudio 8 Flex Dx Genetic Analyzer offers design improvements and technological advances to the capillary electrophoresis (CE) workflow.
Marca:  Applied Biosystems™ A50534
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30274983
  • 206200.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
4 Plates (96-well) in IVD Mode
Sanger Sequencing, Fragment Analysis
8 Capillaries
≥850 bp (Using run module StdSeq50_POP7)
Genetic Analyzer
Filtered
115 kg (253.5 lb.)
50 cm
Thermal Cyclers
SeqStudio Flex
≥368 samples in 23 hr. (Using run module ShortReadSeq50_POP7)
Not Included
70 x 67.5 x 86.5 cm (27.6 x 26.6 x 34.1 in.)
100/240 V
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Applied Biosystems™ SeqStudio™ 8 Flex Dx Genetic Analyzers > Not Included
For In Vitro Diagnostic Use. Not available in all countries or regions.