Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer
GREENER_CHOICE
Sequence Detection Primer
Marca:  Applied Biosystems™ 4304971
60.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10565677
  • 98.75€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
These unlabeled primers can be used with TaqMan™ probes in any real-time PCR application. Choose between dry and in-solution formatted delivery. All primers are desalted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
1 tube containing an unlabeled primer in solution or dried down.
Store at -15°C to -25°C
Temperatura ambiente
80.000 pmol
Real Time PCR Applications
Sequencing Primer
Desalado
Unlabeled
Applied Biosystems™
Liquid or Dried Down
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.