Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer
Sequence Detection Primer
61.00€ - 169.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
---|---|
Tipo de producto | Sequencing Primer |
Contenido y almacenamiento | 1 tube containing an unlabeled primer in solution or dried down. Store at -15°C to -25°C |
Método de purificación | Desalted |
Condiciones de envío | Room Temperature |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12015030
|
Applied Biosystems™
4304970 |
10,000 pmol |
61.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10565677
|
Applied Biosystems™
4304971 |
80,000 pmol |
98.75€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15592413
|
Applied Biosystems™
4304972 |
130,000 pmol |
169.00€
130000 picomoles |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
These unlabeled primers can be used with TaqMan™ probes in any real-time PCR application. Choose between dry and in-solution formatted delivery. All primers are desalted.Especificaciones
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
1 tube containing an unlabeled primer in solution or dried down. Store at -15°C to -25°C |
|
Room Temperature | |
Applied Biosystems™ | |
Liquid or Dried Down |
Sequencing Primer | |
Desalted | |
Unlabeled | |
Real Time PCR Applications |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.