Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer
GREENER_CHOICE
Sequence Detection Primer
Marca:  Applied Biosystems™ 4304970
37.97 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12015030
  • 62.25€ / cada uno
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
These unlabeled primers can be used with TaqMan™ probes in any real-time PCR application. Choose between dry and in-solution formatted delivery. All primers are desalted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
1 tube containing an unlabeled primer in solution or dried down.
Store at -15°C to -25°C
Temperatura ambiente
10.000 pmol
Aplicaciones de PCR en tiempo real
Primer de secuenciación
Desalado
Sin marcar
Applied Biosystems™
Líquido o desecado
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.