Learn More
Cytiva Partículas magnéticas modificadas de carboxilato Sera-Mag™, hidrófilas
excelentes para acoplar oligoelementos o proteínas directamente a los gránulos Su estructura similar a la de la coliflor otorga a los gránulos Sera-Mag una alta capacidad de unión. Los grupos carboxilos en estos gránulos de magnetita de una capa se pueden activar mediante la química EDC/EDAC estándar para que reaccionen con grupos aminos libres, formando enlaces de amida.
Marca: Cytiva 24152105050350
1654.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alta capacidad de unión
- Diámetro de 1,0 μm
- Alto contenido de ácido carboxilo para la unión de ADN y proteínas
- Gránulos hidrófilos basados en requisitos de entrecruzamiento para la capa de encapsulación
Especificaciones
5 % de sólidos (50 mg/ml) | |
Preparación de muestras de ADN | |
1 μm |
De 2 °C a 8 °C | |
100 mL |