Learn More
Cytiva Partículas magnéticas modificadas de carboxilato Sera-Mag™, hidrófilas
excelentes para acoplar oligoelementos o proteínas directamente a los gránulos Su estructura similar a la de la coliflor otorga a los gránulos Sera-Mag una alta capacidad de unión. Los grupos carboxilos en estos gránulos de magnetita de una capa se pueden activar mediante la química EDC/EDAC estándar para que reaccionen con grupos aminos libres, formando enlaces de amida.
417.00€ - 10500.00€
Especificaciones
Concentración | 5 % de sólidos (50 mg/ml) |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Diámetro (métrico) | 1 μm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11588712
|
Cytiva
24152105050250 |
15 ml |
417.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11834982
|
Cytiva
24152105050350 |
100 mL |
2125.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11844982
|
Cytiva
24152105050450 |
1 L | N/A | ||||||
Descripción
- Alta capacidad de unión
- Diámetro de 1,0 μm
- Alto contenido de ácido carboxilo para la unión de ADN y proteínas
- Gránulos hidrófilos basados en requisitos de entrecruzamiento para la capa de encapsulación
Especificaciones
5 % de sólidos (50 mg/ml) | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 μm |