Learn More
Cytiva Partículas magnéticas modificadas de carboxilato Sera-Mag™, hidrófilas
excelentes para acoplar oligoelementos o proteínas directamente a los gránulos Su estructura similar a la de la coliflor otorga a los gránulos Sera-Mag una alta capacidad de unión. Los grupos carboxilos en estos gránulos de magnetita de una capa se pueden activar mediante la química EDC/EDAC estándar para que reaccionen con grupos aminos libres, formando enlaces de amida.
Marca: Cytiva 24152105050450
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- High binding capacity
- 1.0μm diameter
- High carboxyl acid content for binding for binding DNA and proteins
- Hydrophilic bead based on crosslinking requirements for the encapsulation layer
Especificaciones
5% solids (50mg/mL) | |
DNA Sample Prep, Protein Purification | |
1 μm |
De 2 °C a 8 °C | |
1 L |