Learn More
BINDER™ Incubadoras de CO2 serie CB con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable mediante calor
La potente y versátil incubadora de CO2 CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de fármacos.Esta incubadora BINDER es incluso adecuada para experimentos de cultivo complejos o entornos individuales con condiciones hipóxicas gracias a su amplia variedad de opciones y accesorios.
8376.00€ - 17266.00€
Especificaciones
Capacidad del estante (imperial) | 22 lb. |
---|---|
Capacidad del estante (métrico) | 10 kg |
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20% |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Control de oxígeno | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Control de oxígeno | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17383693
|
BINDER™
9640-0005 |
53 L | CB056-230 V | Ninguno |
8376.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17739794
|
BINDER™
9640-0027 |
170 L | CB170-230V-D | Ninguno |
11199.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17303703
|
BINDER™
9640-0009 |
170 L | CB170-230 V | Ninguno |
12300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17313703
|
BINDER™
9640-0010 |
170 L | CB170-230 V-O | Sí |
15050.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17323703
|
BINDER™
9640-0013 |
267 L | CB260-230 V | Ninguno |
14876.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17333703
|
BINDER™
9640-0014 |
267 L | CB260-230 V-O | Sí |
17266.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17393693
|
BINDER™
9640-0006 |
53 L | CB056-230 V-O | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Seguras: los cultivos celulares reciben la máxima protección contra la contaminación
- Fiables: condiciones constantes de bienestar para las células
- Inteligentes: limpieza rutinaria y funcionamiento cómodo
- Económicas: funcionamiento eficaz sin consumibles
- Sistema de humidificación de doble bandeja optimizado con protección contra la condensación
- Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
- Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
- Cámara interior sin costuras de acero inoxidable con bridas como sistema de soporte de estantes
- Interior sin ventilador con boquilla de mezcla de gases CO2 Venturi
- Controlador táctil intuitivo
- Grabación de datos interna, se puede leer en formato abierto a través de la interfaz USB
- Sistema de diagnóstico de fallos con alarma visual y acústica
- Interfaces:Ethernet, USB, contacto de alarma de voltaje cero
- Sistema de CO2 a prueba de fallos para proteger el pH de los cultivos celulares
- Control de O2 con intervalos de control de O2:de 0,2 a 20 % vol. de O2 o de 10 a 95 % vol. de O2
- Puertas de vidrio de varias secciones con estantes especiales para dividir el espacio y adaptarse a diferentes experimentos
- Adaptador de apilamiento para una instalación segura que ahorra espacio
- Cambiador de depósito de gas para conectar dos depósitos de gas a una o dos incubadoras
Especificaciones
22 lb. | |
Acero inoxidable | |
Sensor de IR | |
Ninguno | |
1 | |
TFT táctil | |
IR sensor |
10 kg | |
Del 0 al 20% | |
Natural | |
Sin iluminación | |
Incubadoras de CO2 | |
Sensor IR | |
50/60 Hz |