Learn More
BINDER™ Avantgarde.Line de la serie FP: cámaras de secado y calentamiento con convección forzada y funciones de programa
GREENER_CHOICE
A BINDER material test chamber with mechanical convection of the FP series provides reliably short drying times and particularly fast heating – even for chambers under full loads.
3430.00€ - 10235.00€
Especificaciones
Temperatura (métrico) 300 °C
Tipo Cámara de secado y calentamiento
Pantalla LED
Frecuencia 50/60 Hz
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
17824471
GREENER_CHOICE
Ver documentos
BINDER™
9010-0363
FP056-230V
3430.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17834471
GREENER_CHOICE
Ver documentos
BINDER™
9010-0364
FP115-230V
4285.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17844471
GREENER_CHOICE
Ver documentos
BINDER™
9010-0365
FP260-230V
5920.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17854471
GREENER_CHOICE
Ver documentos
BINDER™
9010-0366
FP720-400V
10235.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rango de temperatura: +10°C por encima de la temperatura ambiente hasta +300°C
  • Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
  • Velocidad de ventilador ajustable
  • Controlador con programación de intervalo de tiempo y en tiempo real
  • Control electromecánico de la compuerta de salida de aire
  • 2 rejillas cromadas
  • Equipos apilables hasta 115 l
  • Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente clase 2 (DIN 12880) y controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador
  • Diseño de manejo ergonómico
  • Interfaz para ordenador: Ethernet
  • Registrador de datos interno, consulta de valores de medición en formato abierto por USB
Especificaciones
Especificaciones
300 °C
Cámara de secado y calentamiento
LED
50/60 Hz
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BINDER™ Avantgarde.Line de la serie FP: cámaras de secado y calentamiento con convección forzada y funciones de programa