Learn More
BINDER™ Avantgarde.Line de la serie FP: cámaras de secado y calentamiento con convección forzada y funciones de programa
GREENER_CHOICE
A BINDER material test chamber with mechanical convection of the FP series provides reliably short drying times and particularly fast heating – even for chambers under full loads.
Marca:  BINDER™ 9010-0365
4626.86 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17844471
  • 5920.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Intervalo de temperatura: Desde +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C
  • Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.lineTM
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Controlador con programación de intervalos y en tiempo real
  • Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
  • 2 gradillas cromadas
  • Las unidades de hasta 115 litros son apilables
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable independiente de clase 2 (DIN 12880) y dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica disponible para seleccionar en el controlador
  • Diseño de mango ergonómico
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
Especificaciones
Especificaciones
259 L
Cámara de secado y calentamiento
FP260-230V
810 x 786 x 962 mm
230 V
16 A
300 °C
LED
512 x 650 x 780 mm
96 kg
2,7 kW
50/60 Hz
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BINDER™ Avantgarde.Line de la serie FP: cámaras de secado y calentamiento con convección forzada y funciones de programa > Modelo: FP260-230V