Learn More
3M™ Casco con arnés de trinquete con ventilación Serie G3000
Series G3000 Ventilated Ratchet Hard Hat allows falling objects to slide off easily and not dislodge the helmet from its position.
Marca: 3M™ 7000108315
401.34 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Un casco diseñado para su uso en entornos hostiles, con una excelente ventilación y un buen campo de visión.
- El disco sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuando debe reemplazar su casco debido a una sobreexposición a la radiación UV.
- Diseño suavemente redondeado para evitar que partes del casco se enganchen en ramas, etc.
- Los orificios de ventilación distribuidos en un área mayor ofrecen un flujo de aire máximo que aumenta la comodidad del usuario.
- El arnés puede girar 180° para mejorar la visibilidad durante el trabajo en espacios confinados.
- Visera corta para mejorar la visibilidad hacia arriba.
Especificaciones
EN 397 | |
ABS estabilizado ante UV | |
De 53 a 62 cm | |
330 g |
Verde | |
Casco | |
Trinquete | |
Sí |
Título del producto
3M™ Casco con arnés de trinquete con ventilación Serie G3000 > Color: Verde
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido