Learn More
3M™ Casco con arnés de trinquete con ventilación Serie G3000
Series G3000 Ventilated Ratchet Hard Hat allows falling objects to slide off easily and not dislodge the helmet from its position.
29.00€ - 550.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 397 |
---|---|
Material | ABS estabilizado ante UV |
Tipo de producto | Casco |
Tamaño | De 53 a 62 cm |
Tipo de suspensión | Trinquete |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15799717
|
3M™
7000039721 |
Rojo |
545.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15789717
|
3M™
7000039720 |
Naranja |
550.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17986072
|
3M™
7000009701 |
Amarillo |
29.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15709987
|
3M™
7000108315 |
Verde |
550.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15719987
|
3M™
7000108316 |
Gran visibilidad |
550.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- A hard hat designed for use in harsh environments, with excellent ventilation and a good field of vision.
- 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV- radiation and its time to replace it.
- Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches, etc.
- Ventilation holes distributed over a larger area offer maximum through-flow of air increasing wearer comfort.
- Head harness can be rotated 180° for better visibility when working in confined spaces.
- Short peak gives improved upwards visibility.
Especificaciones
EN 397 | |
Casco | |
Trinquete | |
Sí |
ABS estabilizado ante UV | |
De 53 a 62 cm | |
330 g |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
3M™ Casco con arnés de trinquete con ventilación Serie G3000